Stampa…
Piastre multipozzetto per colture cellulari, CELLSTAR®
Fornitore: Greiner Bio-One
662160_100 662102_100 657160_100 665180_100 677180_100 665102_100 677102_100 657185_100
391-3370EA 306 EUR
391-3370 391-3375 700-1425 392-0049 392-0062 392-0047 392-0061 392-0036
Piastre multipozzetto per colture cellulari, CELLSTAR®
Micropiastre Piastre per colture cellulari
In PS, con coperchio, sterile. Le piastre multipozzetto per colture cellulari sono disponibili con superficie con trattamento fisico (per colture di cellule aderenti) o idrofobica (per colture in sospensione e cellule ibride). Tutte le piastre sono certificate esenti da RNasi, DNasi e DNA umano, apirogene e non citotossiche.
  • Elevata trasparenza e autofluorescenza ridotta
  • Il coperchio consente uno scambio di gas ottimale con evaporazione minima
  • Coperchi a posizione singola per prevenire le contaminazioni incrociate
  • Etichettatura alfanumerica del pozzetto