Stampa…
Piastre per colture cellulari, 384 pozzetti, Nunc™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
164564 164610 164688 165195
734-2084EA 399 EUR
734-2084 734-2090 734-2091 734-2095
Piastre per colture cellulari, 384 pozzetti, Nunc™
Micropiastre Piastre per colture cellulari
In PS, trattate per coltura di tessuti, sterili. Ideali per coltura, fusione e clonazione cellulare e per titolazione virale.
  • Trattamento della superficie Nunclon™Δ per crescita e adesione ottimale delle cellule
  • Atossiche, apirogene
  • Pozzetti quadrati arrotondati anti assorbimento
  • Ottimizzate per conteggio in scintillazione
Intervallo operativo: 10 a 100 µl
Working range: 10 - 100 µl