Stampa…
Inserti per colture cellulari per piastre multipozzetto, ThinCert™
Fornitore: Greiner Bio-One
665641_48 657610_24 657630_24 657631_24 657638_24 657640_24 657641_24 662610_48 662630_48 662631_48 662638_48 662640_48 662641_48 665610_48 665630_48 665631_48 665638_48 665640_48
392-0055EA 368 EUR
392-0055 392-0128 392-0129 392-0130 392-0131 392-0037 392-0132 392-0040 392-0041 392-0042 392-0133 392-0043 392-0044 392-0050 392-0051 392-0052 392-0053 392-0054
Inserti per colture cellulari per piastre multipozzetto, ThinCert™
Micropiastre Inserti per piastre
Inserti in PS trasparente con membrana a pori capillari in PET, superficie trattata, sterile. Grazie alla combinazione di sei diverse specifiche per membrane (dimensione e densità dei pori) in geometrie per piastre da 6, 12 e 24 pozzetti, gli inserti ThinCert™ per colture cellulari sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, compresi studi di trasporto, secrezione e diffusione, esperimenti di migrazione, test di citotossicità, colture co, misurazioni di TEER (Trans Epithelial Electric Resistance) e coltura di cellule primarie.
  • Il trattamento fisico della superficie ottimizza l'