Stampa…
Cell culture insert companion plates, Falcon®
Fornitore: Corning
353502 353503 353504 355467
734-0065EA 242 EUR
734-0065 734-0066 734-0067 734-1095
Cell culture insert companion plates, Falcon®
Micropiastre Inserti per piastre
In PS, trattate per colture di tessuti, sterili, apirogene, con coperchio. Progettate appositamente per l'uso con inserti per colture cellulari Falcon® o Corning® BioCoat™, per eliminare l'evaporazione e la contaminazione dovute a un'aderenza imprecisa del coperchio.
  • Reagents can be added quickly and consistently for timed experiments
  • Aspiration from the well is easier, reducing the risk of contamination
  • Media cannot wick up between the insert and the well wall
  • Low-evaporation lid reduces evaporation and contamination
In the 'Feeding Position' pipette access is improved for fluid handling on the basolateral side. In the 'Incubation Position' cell culture inserts remain locked in position in their companion plate wells.
Nota: utilizzabili con o senza inserti per colture cellulari.