Stampa…
Sistema di angiogenesi Corning® BioCoat™
Fornitore: Corning
354150 354149 354144
734-1023EA 0 EUR
734-1023 734-1022 734-1021
Sistema di angiogenesi Corning® BioCoat™
Micropiastre Inserti per piastre
I sistemi di angiogenesi Corning® BioCoat™ facilitano l’indagine degli effetti dei composti sull’invasione e la migrazione di cellule endoteliali e sulla tubulogenesi. La disponibilità di questi saggi standard ha favorito una migliore comprensione del meccanismo molecolare dell’angiogenesi e semplificato l’uso quotidiano di saggi cellulari per l’osservazione di composti anti e pro angiogenici.
  • Per affrontare i passaggi chiave nel processo di angiogenesi con saggi cellulari standardizzati
  • Maggiore resa con formati compatibili con screening e opzioni di acquisizione dati
  • Disponibilità di cellule endoteliali della vena ombelicale umana prequalificate per l'uso in saggi di migrazione delle cellule endoteliali
Sistema di angiogenesi Corning® BioCoat™: invasione di cellule endoteliali
Per la valutazione dell'invasione di cellule endoteliali con il rilevamento a fluorescenza in tempo reale in modo semplice e riproducibile.
Il sistema è composto da piastra multipozzetto con inserto a 24 pozzetti con membrana in PET antifluorescenza con pori da 3 μm Corning® FluoroBlok™ con matrice Corning® Matrigel®, confezionato pronto all'uso con la relativa piastra Falcon®.
Sistema di angiogenesi Corning® BioCoat™: migrazione di cellule endoteliali
Un sistema modello in vitro quantitativo e riproducibile per l'esame degli eventuali effetti di vari composti sulla migrazione di cellule endoteliali.
Il sistema è composto da piastra multipozzetto con inserto a 24 o 96 pozzetti con membrana in PET antifluorescenza con pori da 3,0 μm rivestita con fibronectina umana Corning® FluoroBlok™, confezionato pronto all'uso con la relativa piastra Falcon®.
Sistema di angiogenesi Corning® BioCoat™: formazione in vitro di cellule endoteliali
Un sistema ottimizzato per lo screening dei composti che modulano la tubulogenesi delle cellule endoteliali, permette di ridurre i tempi e migliorare la riproducibilità.
Il sistema include una piastra nera da 96 pozzetti con fondo incolore con rivestimento uniforme con matrice Corning® Matrigel®, in confezione pronta all'uso con la piastra Falcon® abbinata.
Cellule endoteliali di vena ombelicale umana Corning®
Le cellule endoteliali della vena ombelicale umana Corning® (HUVEC-2) sono derivate da donatori singoli e crioconservate al passaggio numero 2. Le cellule HUVEC-2 sono state prequalificate per garantire una consistente risposta migratoria a fattori angiogenici quali VEGF e FBS. Le cellule primarie da donatore singolo HUVEC-2 sono idonee per l'uso in combinazione con sistemi per saggi di angiogenesi Corning® BioCoat™ allo scopo di fornire modelli utili per angiogenesi (ad es., cardiovascolare, vascolare e guarigione di ferite) e ricerca sul cancro. Le cellule endoteliali della vena ombelicale umana Corning® sono state qualificate per l'utilizzo in saggi di migrazione delle cellule endoteliali per angiogenesi Corning® BioCoat™ e sono utilizzabili nei saggi di invasione e tubulogenesi delle cellule endoteliali Corning® BioCoat™.
A quantitative and reproducible in vitro model system for examining the effects of prospective compounds on endothelial cell migration.
Informazioni per l'ordine: System includes 96-well black plate with clear bottom uniformly coated with Corning® Matrigel® Matrix, packaged ready-to-use with Falcon® companion plate.