Stampa…
Piastre, 384 pozzetti
Fornitore: Greiner Bio-One
781201_100 781209_100 781280_100 781207_100 784201_100 784261_100
736-0150EA 607 EUR
736-0150 738-0064 736-0152 738-0500 738-0507 GREI784261_100
Piastre, 384 pozzetti
Micropiastre Micropiastre per HTS
In PP, non sterili, senza coperchio.
  • Elevata resistenza termica e chimica (da −196 a +121 °C)
  • Piastre standard disponibili con profilo del pozzetto piatto o a V
  • Le piastre Deep-Well Small Volume™ presentano una geometria del pozzetto conica quadrata, con fondo piatto che garantisce un pipettaggio accurato e quindi una riduzione del volume morto
  • Disponibili in colore naturale, nero o bianco