Stampa…
Micropiastre, 384 pozzetti
Fornitore: Greiner Bio-One
781186_32 781075_40 781185_32 781076_40 781101_100 788095_80 788096_80 781074_40 781162_100 784075_40 784101_40 784076_40 781096_40 781097_40 788876_80 781077_40 784075-25_150 784086_32 793855_60 788101_80
736-0149EA 169 EUR
736-0149 736-0139 736-0148 736-0140 736-0146 738-0101 738-0102 736-0138 736-0147 736-0154 738-0095 738-0094 736-0144 736-0145 GREI788876_80 738-0155 GREI784075-25_150 GREI784086_32 GREI793855_60 GREI788101_80
Micropiastre, 384 pozzetti
Micropiastre Micropiastre per HTS
In PS. Ad eccezione delle Small Volume™, tutte le micropiastre in PS a 384 pozzetti sono dotate di pozzetti quadrati arrotondati, che combinano i vantaggi di un volume utile flessibile, da 10 a 130 µl, con la riduzione di assorbimento ed evitano e formazione di bolle. Le piastre Small Volume™ sono dotate di pozzetti rotondi con geometrica conica, che consente un volume utile da appena 4 a 25 µl. Tutte le piastre sono fornite senza coperchio, ad eccezione di alcuni formati sterili.
  • Profilo del fondo dei pozzetti piatto
  • Scelta di fondo in colore pieno o µ