Stampa…
Piastre a 384 pozzetti non trattate, Nunc™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
242757 242765 262160 262260 262360 265202 265203
736-0192EA 250 EUR
736-0192 734-2182 732-2724 732-2726 732-2727 738-0164 738-0216
Piastre a 384 pozzetti non trattate, Nunc™
Micropiastre Micropiastre per HTS
In polistirene. Progettate per librerie di DNA e per screening ad alto rendimento (HTS - high throughput screening). Piastre trasparenti, ideali per saggi colorimetrici e per la conservazione dei campioni; piastre bianche, per saggi in luminescenza; piastre nere, per saggi in fluorescenza.
  • Rounded square well geometry reduces the risk of well-to-well contamination
  • Flat bottom wells for optical reading
  • Standard footprint compatible with automated handling systems
  • Working range: 10 - 100 µl per well
  • Clear plates available sterile or non sterile
Dimensioni esterne: 128×86 mm
Total well volume: 120 µl
Total well volume: 120 µl