Stampa…
Piastre a 96 pozzetti
Fornitore: Greiner Bio-One
650101_100 651101_100 655101_100 655161_100 651161_100 650161_100 655077_40 655075_40 655076_40 655074_40 655094_40 655095_40 655096_40 655097_40 655191_50 651191_400 655944BE
391-3605EA 75.3 EUR
391-3605 391-3610 391-3615 736-0119 736-0223 391-3311 391-3629 736-0228 736-0229 738-0016 738-0020 738-0021 738-0022 738-0023 738-0168 738-0208 GREI655944BE
Piastre a 96 pozzetti
Micropiastre Micropiastre per HTS
In PS, senza coperchio. Sono disponibili una serie di piastre a 96 pozzetti con un'ampia varietà di trattamenti superficiali e svariati profili dei pozzetti, con fondo pieno o µClear® (trasparente). Tutte le piastre sono esenti da DNasi, RNasi e DNA umano e apirogene.