Stampa…
Piastre a 96 pozzetti, Nunc™ MicroWell™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
249662 256510 260836 260844 260860 260887 260895 262162 268200 269620 269787 277143 249952 249570 268152 249940 249935 243656 266120
732-2702EA 118 EUR
732-2702 732-2715 732-2717 732-2718 732-2719 732-2720 732-2721 732-2725 738-0147 732-2746 732-2747 734-0491 732-0812 732-0191 732-2744 738-1004 738-1003 734-2611 738-0196
Piastre a 96 pozzetti, Nunc™ MicroWell™
Micropiastre Micropiastre per HTS
In PS, trasparente, non trattato. Utilizzati in molti settori tra cui: screening di antibiotici , analisi sierologiche, conservazione e screening di composti e librerie di DNA.
  • I margini dei pozzetti rialzati e i corrispondenti anelli anticondensa sul coperchio prevengono le contaminazioni e l'evaporazione
  • Ottimizzata per robotica, lettori automatici e sistemi Liquid Handling
  • La forma a fondo piatto ideale per microscopia e misurazioni ottiche
  • La forma conica dei pozzetti massimizza il recupero dei campioni
  • È disponibile anche una versione con codice a barre