Stampa…
Piastre per microtitolazione a 96 e 384 pozzetti, Nunc™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
249943 249944 249945 249946 249947 249949 249950 264573 264575 264576 264579 267245 267334 267342 267350 267369 267385 442587
732-2619EA 355 EUR
732-2619 732-2620 732-2621 732-2622 732-2623 732-2624 732-2625 732-2654 732-2656 732-2657 732-2660 732-2661 732-2662 732-2663 732-2664 732-2665 732-2666 735-0016
Piastre per microtitolazione a 96 e 384 pozzetti, Nunc™
Micropiastre Micropiastre per HTS
In PP, non trattate, senza coperchio. Dimensioni esterne 128x86mm. Piastre concepite per diversi utilizzi dalla raccolta alla conservazione dei campioni. Atossiche. La resina in polipropilene resiste alla maggiorparte dei prodotti chimici. Le piastre bianche sono indicate per saggi in luminescenza: ottimizzano la riflessione del segnale minimizzando fenomeni di autoluminescenza e autofluorescenza.Le piastre nere sono indicate per le applicazioni in fluorescenza.
  • Compatibili anche con sistemi automatizzati e robotici
  • Scelta tra pozzetti a fondo conico (V) o sferico (U) per il recupero ottimale dei campioni
  • Pozzetti quadrati arrotondati per ridurre al minimo l'assorbimento
  • Piastra 96-MicroWell™ con tecnologia a pareti condivise per ingombro ridotto e migliore miscelazione nei pozzetti (eccetto il codice prodotto 735-0016)
* Certificate esenti da RNasi e DNasi.