Stampa…
Piastre a 96 pozzetti MicroWell™, FluoroNunc™ e LumiNunc™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
236105 236107 236108 237105 237107 237108
732-2696EA 254 EUR
732-2696 732-2697 732-2698 732-2699 732-2700 732-2701
Piastre a 96 pozzetti MicroWell™, FluoroNunc™ e LumiNunc™
Micropiastre Micropiastre per HTS
In PS, non trattate, con bordo discontinuo 'pinchbar'. Piastre 96-MicroWell™ per saggi su fluorescenza e luminescenza. Piastre nere per la lettura a fluorescenza con radiazione di ritorno e fluorescenza in background minime. Piastre bianche per luminescenza con riflesso massimo e autoluminescenza minima.
  • Bordo rialzato dei pozzetti per ridurre il rischio di contaminazioni crociate
  • Pozzetti a fondo piatto (F) per caratteristiche ottiche ottimali
  • Piastre adatte a tutti i tipi di apparecchiature standard
  • Compatibili con i coperchi per piastre MicroWell™ e con i film adesivi sigillanti
Volume di lavoro consigliato: 200 µl per pozzetto
Recommended working volume: 200 µl per well