Stampa…
Piastre a fondo otticamente trasparente, da 96 e 384 pozzetti, Nunc™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
142761 142762 242763 242764 265301 265302 240074 164586 265300
734-2031EA 708 EUR
734-2031 734-2032 734-2180 734-2181 732-2741 732-2742 734-2178 734-2086 732-2740
Piastre a fondo otticamente trasparente, da 96 e 384 pozzetti, Nunc™
Micropiastre Micropiastre per HTS
Struttura superiore in PS con base in film di PS o vetrino coprioggetto n. 1.5. Progettate per saggi in fluorescenza e luminescenza, queste piastre hanno una struttura superiore bianca o nera con fondo otticamente trasparente. Di conseguenza, possono essere lette dal fondo e dall'alto.
  • Compatibile con sistemi di manipolazione robotizzata
  • Identificazione alfanumerica dei pozzetti
  • Ottimizzata per conteggio in scintillazione
  • Lo sfondo a bassa fluorescenza assicura risultati accurati, grazie al miglior rapporto segnale/rumore