Stampa…
Piastre a 96 pozzetti MicroWell™, FluoroNunc™ e LumiNunc™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
136101 136102 137101 137103
734-2002EA 343 EUR
734-2002 734-2003 734-2017 734-2018
Piastre a 96 pozzetti MicroWell™, FluoroNunc™ e LumiNunc™
Micropiastre Micropiastre per HTS
In PS, trattate per colture cellulari, sterili, con coperchio. Piastre 96-MicroWell™ per saggi cellulari su fluorescenza e luminescenza. Piastre nere per la lettura a fluorescenza con radiazione di ritorno e fluorescenza in background minime. Piastre bianche per luminescenza con riflesso massimo e autoluminescenza minima.
  • Pozzetti con bordo rialzato per ridurre il rischio di contaminazioni crociate
  • Pozzetti a fondo piatto (F) per caratteristiche ottiche ottimali
  • Bordi e coperchi delle piastre progettati per ridurre l'evaporazione
  • Piastre adatte a tutte le apparecchiature standard
  • Superficie con trattamento certificato Nunclon™Δ
Volume di lavoro consigliato: 200 µl per pozzetto
Recommended working volume: 200 µl per well