Stampa…
Piastre per fluorescenza
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
9502867 7605 7705 7805 7905
735-0533EA 236 EUR
735-0533 735-0527 735-0528 735-0529 735-0530
Piastre per fluorescenza
Micropiastre Micropiastre e strips per immunologia
Specificatamente progettate per le applicazioni in fluorescenza, offrono diversi tipi di superfici leganti: Microfluor® e Universal Binding (UB). Sono inoltre disponibili in colore nero o bianco a seconda delle esigenze specifiche dei singoli saggi.
  • Disponibili in formato strip o piastra da 96 pozzetti, in funzione delle esigenze di manipolazione con sistemi automatizzati
  • Tutte le piastre Microfluor® hanno i bordi rialzati per evitare contaminazioni
Le piastre nere hanno un background ridotto per migliorare la sensibilità del saggio con un 'cross-talk' ridotto al minimo, evitando anche interferenze luminose tra i pozzetti. Sono disponibili con capacità legante alta e media:
Piastre Microfluor® 1 nera e UB nera - basso background.
Piastre Microfluor® 2 nera - irradiate, capacità legante più elevata, fluorescenza di fondo minima.
Le piastre bianche incrementano il segnale e quindi la sensibilità, migliorando il rapporto segnale/background e il range dinamico con un 'cross-talk' ridotto al minimo. Sono disponibili con capacità legante alta e media:
Piastre Microfluor® 1 bianca - elevata riflettività del segnale e ridotta fluorescenza di fondo.
Piastre Microfluor® 2 bianca - irradiata, per saggi in fluorescenza nella gamma degli ultravioletti che richiedono una capacità legante più elevata e un background ridotto.
White microplates have higher reflectivity to enhance signal and thus sensitivity, while improving signal-to-noise ratios, thus increasing the dynamic range and minimising crosstalk. They are available in high and medium binding configurations:
Microfluor® 1 White microplates offer high signal reflectance and reduced background fluorescence.
Microfluor® 2 White is an irradiated microplate for assays that require higher binding and reduced background for fluorescence assays in the ultraviolet range.