Stampa…
Piastre Nunc-Immuno™ TSP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
445497 476635
735-0022EA 424 EUR
735-0022 735-0074
Piastre Nunc-Immuno™ TSP
Replicatori per micropiastre e piastre di Petri
In PS. Per l'analisi simultanea di analiti con tecnica ELISA. Disponibili anche sterili, per lo screening di colture di ibridomi per la produzione di anticorpi.
  • Proprietà di assorbimento uniforme
  • Le piastre hanno 96 pozzetti a fondo tondo con un' area di superficie totale 95 mm²
  • Piastre sterili preassemblate nel supporto
La superficie MaxiSorp™ ha elevata affinità per molecole che hanno contemporaneamente domini idrofobici e idrofilici.
Colore: trasparente
Colour: Clear