Stampa…
Provette a basso legame-Immuno™, Nunc™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
443990 466982 468608
735-0017EA 429 EUR
735-0017 735-0041 735-0047
Provette a basso legame-Immuno™, Nunc™
Tubi Provette per immunologia
PE, graduato.
  • Affinità proteica ridotta rispetto al vetro ed agli altri materiali sintetici
  • Non sono necessari bloccanti
  • Per allestimenti standard
Le provette Nunc-Immuno™ MiniSorp™ sono idonei per metodi di analisi immunologica in fase liquida, tra cui il RIA.