Stampa…
Provette Nunc-Immuno™, Nunc™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
444202 470319
735-0018EA 328 EUR
735-0018 391-8281
Provette Nunc-Immuno™, Nunc™
Tubi Provette per immunologia
In PS con diverse superfici: MaxiSorp™ (idrofilo) o Polysosorp™ (idrofobo).
  • Le provette Nunc StarTubes™ con una superficie interna più ampia consentono una maggiore sensibilità e una durata della prova minore
  • Qualità ottica eccellente, le versioni Maxisorp™ presentano una omogeneità di legame certificata
  • Per allestimenti standard
Le provette Nunc-Immuno vengono utilizzate per prove immunologiche in fase solida, come ad es. IRMA,ELISA e ILMA e la determinazione diagnostica dei livelli ormonali.