Stampa…
Piastre e moduli per immunologia, Nunc Immobilizer™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
436014 436006 436007 436013 436008 436015 436016 436017 436020 436022 436023
734-1284EA 494 EUR
734-1284 734-1277 734-1278 734-1283 734-1279 734-1285 734-1286 734-1287 734-1290 734-1291 734-1292
Piastre e moduli per immunologia, Nunc Immobilizer™
Micropiastre Micropiastre e strips per immunologia
In PS, non sterili, senza coperchio. Disponibili con diversi trattamenti chimici superfici: superficie trattata con gruppi amminici per legare rapidamente peptidi e proteine, superficie trattata con streptadivina per legare rapidamente biomolecole biotinilate (quali peptidi, anticorpi, oligonucleotidi o apteni). Disponibili anche trasparenti, per saggi colorimetrici e per la conservazione dei campioni, bianche per analisi di fluorescenza e luminescenza o nere per analisi di fluorescenza.
  • Piastre e moduli pronti per l'uso, senza procedure di attivazione o blocco
  • Superfici robuste e stabili a lunga scadenza
  • Elevata sensibilità e specificità
  • Elevato legame specifico
  • Elevato rapporto segnale/rumore
Volume totale pozzetto: 400 µl (piastre a 96 pozzetti e strip di pozzetti con fondo piatto), 350 µl (strip di pozzetti con fondo a C), 120 µl (piastre a 384 pozzetti).
Total well volume: 400 µl (96-well plates and flat well strips), 350 µl (C-well strips), 120 µl (384-well plates)