Stampa…
Piastre e moduli, FluoroNunc™ e LumiNunc™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
436110 436111 437111 437112 437591 437702 437796 437915 475515 475523
735-0002EA 446 EUR
735-0002 735-0003 735-0004 735-0005 735-0006 735-0007 735-0008 735-0012 735-0070 735-0071
Piastre e moduli, FluoroNunc™ e LumiNunc™
Micropiastre Micropiastre e strips per immunologia
In PS, con trattamento superficie MaxiSorp™ o PolySorp™. Per saggi immunologici e saggi di legame basati su fluorescenza e luminescenza. Disponibili con una scelta di superfici certificate MaxiSorp™, con affinità elevata per le molecole con domini idrofilici/idrofobici misti, o superfici PolySorp™, meno polari rispetto alle MaxiSorp™ e con affinità per le molecole più idrofobiche.
  • Scelta di moduli assemblati su telaio o piastre a 96 pozzetti con fondo piatto (F) o a C
  • Moduli e piastre bianchi offrono la massima riflessione con la minima autofluorescenza e autoluminescenza
  • Moduli e piastre neri offrono la minima fluorescenza dello sfondo nelle letture in fluorescenza e minimizzano la dispersione della luce sul fondo e il "cross talk"
  • Moduli e piastre trasparenti sono adatti per la fluorescenza a risoluzione temporale
* Con certificazione