Stampa…
Cilindri graduati
Fornitore: KARTELL
1075 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1094 1082CASE 1094CASE 1080CASE
612-0936EA 6.4 EUR
612-0936 612-0937 612-0938 612-0939 612-0940 612-0941 612-0942 612-0943 KART1082CASE KART1094CASE KART1080CASE
Cilindri graduati
Cilindri Cilindri di misurazione
In PP ad elevata trasparenza.
  • Dotati di beccuccio; la base pentagonale assicura un'eccellente stabilità
  • Pareti idrorepellenti, eccellente resistenza chimica
  • Graduazioni permanenti, in rilievo
ISO 6706, BS 5404
Certificazioni: ISO 6706, BS 5404