Stampa…
Cilindri graduati, forma bassa, classe B, vetro borosilicato
Fornitore: Kavalier
432341544 632432341123 632432341338 632432341125 432341443
612-3800EA 50.7 EUR
612-3800 612-3778 612-3798 612-3779 612-3799
Cilindri graduati, forma bassa, classe B, vetro borosilicato
Cilindri Cilindri di misurazione
Borosilicate glass, low form, class B.
  • Hexagonal base
  • White graduations
Certificazioni: ISO 4788, DIN 12 680-1