Stampa…
Cilindri graduati
Fornitore: KARTELL
814 815 816 817 820 821 822 823
612-4722EA 4.8 EUR
612-4722 612-4724 612-4726 612-4728 612-4730 612-4732 612-4734 612-4736
Cilindri graduati
Cilindri Cilindri di misurazione
In PP traslucido, forma bassa.
  • Con beccuccio e base circolare
  • Eccellente resistenza chimica
  • Graduazioni permanenti in rilievo