Stampa…
Cilindri graduati
Fornitore: HIRSCHMANN
2400194 2400160 2400170 2400175 2400180 2400186 2400190 2400193
612-3103EA 102 EUR
612-3103 612-1532 612-1533 612-1534 612-1535 612-1536 612-1537 612-1538
Cilindri graduati
Cilindri Cilindri di misurazione
In vetro DURAN®, forma bassa, classe B.
  • Calibrazione a contenere (ln)
  • Con base esagonale e beccuccio
  • Tacche di graduazione ambrate resistenti
DIN EN ISO 4788