Stampa…
Cilindri graduati, SILBERBRAND ETERNA
Fornitore: Brand
42062 42064 42038 42048 42054 42028 42008 42020
612-5116EA 63.9 EUR
612-5116 612-5117 612-5099 612-5100 612-5115 612-5098 612-5096 612-5097
Cilindri graduati, SILBERBRAND ETERNA
Cilindri Measuring Cylinders
Boro 3.3, forma bassa, classe B.
  • Calibrazione per contenere (TC, In)
  • Base esagonale, beccuccio
  • Graduazioni e scritte in ETERNA color ambra, linee di graduazione corte
DIN  EN ISO 4788
Certificazioni: DIN  EN ISO 4788