Stampa…
Cilindri graduati, alti, classe B, PP
Fornitore: Brand
34808 34820 34828 34838 34848 34854 34862 34864 35008 35020 35028 35038 35048 35054 35062 35064
612-4358EA 6.5 EUR
612-4358 612-4359 612-4360 612-4361 612-4362 612-4363 612-4364 612-4365 612-4641 612-4642 612-4643 612-4644 612-4645 612-4646 612-4647 612-4648
Cilindri graduati, alti, classe B, PP
Cilindri Cilindri di misurazione
In PP ad elevata trasparenza, forma alta, classe B.
  • Tarati per contenere (TC, In)
  • Graduazioni blu stampate o in rilievo
  • Tolleranza garantita anche a temperature superiori a +80 °C. Si raccomandano temperature inferiori a +60 °C durante il lavaggio
DIN 12 681 / ISO 6706