Stampa…
Cilindri graduati
Fornitore: HIRSCHMANN
2230194 2230154 2230160 2230170 2230175 2230180 2230186 2230190 2230193
612-3063EA 105 EUR
612-3063 612-1396 612-1397 612-1398 612-1399 612-1400 612-1509 612-1515 612-1516
Cilindri graduati
Cilindri Cilindri di misurazione
In vetro DURAN®, forma alta, classe B.
  • Calibrati a contenere (ln)
  • Base esagonale in vetro, con beccuccio
  • Tacche di graduazione blu
DIN EN ISO 4788
Certificazioni: DIN EN ISO 4788