Stampa…
Cilindri graduati, forma alta, classe B, vetro borosilicato, SILBERBRAND ETERNA
Fornitore: Brand
31962 31964 31920 31905 31908 31928 31938 31948 31954
612-5014EA 72.5 EUR
612-5014 612-4218 612-5003 612-5000 612-5002 612-5004 612-5011 612-5012 612-5013
Cilindri graduati, forma alta, classe B, vetro borosilicato, SILBERBRAND ETERNA
Cilindri Cilindri di misurazione
Boro 3.3, forma alta, classe B.
  • Calibrazione per contenere (TC, In)
  • Base esagonale, beccuccio
  • Tacche di graduazione corte
  • Graduazioni e scritte in ETERNA color ambra
DIN EN ISO 4788
Certificazioni: DIN EN ISO 4788.