Stampa…
Cilindri graduati
Fornitore: KARTELL
1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577
612-0951EA 6.8 EUR
612-0951 612-0952 612-0953 612-0954 612-0955 612-0956 612-0957 612-0958
Cilindri graduati
Cilindri Cilindri di misurazione
In PMP (TPX®) trasparente, forma alta.
  • Con beccuccio, base pentagonale e graduazione bianca in rilievo
  • Privi di menisco, eccellente resistenza chimica
  • Utilizzabili con liquidi fino a 170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certificazioni: ISO 6706, BS 5404 Parte 2