Stampa…
Cilindri graduati, Azlon®
Fornitore: SciLabware
CP0050P CP0100P CP0250P CP0500P CP2000P CPB0010P CPB0025P CPB0050P CPB0100P CPB0250P CPB0500P CPB1000P CPB2000P CP0025P CP1000P CP0010P
612-0379EA 70.1 EUR
612-0379 612-0380 612-0387 612-0388 612-0390 612-0399 612-0402 612-0403 612-0404 612-0405 612-0406 612-0407 612-0408 612-0378 612-0389 612-0377
Cilindri graduati, Azlon®
Cilindri Cilindri di misurazione
In PP, elevata trasparenza, forma alta, classe B.
  • Base esagonale con funzione antiscivolo, beccuccio, estremamente resistenti
  • Codici di riciclaggio e codice lotto su ogni cilindro
  • Autoclavabili, ma la precisione potrebbe risultare alterata
ISO 6706
Certificazioni: ISO 6706