Stampa…
Cilindri graduati
Fornitore: KARTELL
2575 2570 2571 2572 2573 2574 2576 2577
612-4073EA 29.6 EUR
612-4073 612-4068 612-4069 612-4070 612-4071 612-4072 612-4074 612-4075
Cilindri graduati
Cilindri Cilindri di misurazione
In PMP (TPX®) trasparente, forma alta, autoclavabile.
  • Con beccuccio, base pentagonale e graduazione blu in rilievo
  • Privi di menisco, eccellente resistenza chimica
  • Utilizzabili a temperature fino a 170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certificazioni: ISO 6706, BS 5404 Parte 2