Stampa…
Cilindri graduati
Fornitore: VITLAB
64704 64804 64904 65004 65204 65304
612-4412EA 10.2 EUR
612-4412 612-4413 612-4414 612-4415 612-4417 612-4418
Cilindri graduati
Cilindri Cilindri di misurazione
In PMP trasparente, forma alta, classe A.
  • Beccuccio, base esagonale e graduazioni ad anello
  • Precisione controllata singolarmente e contrassegnata con ‘H'
  • Forniti con certificato conformità indicante il numero di lotto e l'anno di produzione (presenti anche sul cilindro)
DIN 12681 / ISO 6706
Certificazioni: A norma DIN 12 681 / ISO 6706