Stampa…
Cilindri graduati
Fornitore: Brand
35162 35164 35138 35108 35120 35128 35148 35154 DAKKS35148 935148 935154 935162 935164 935128 935138
612-4323EA 54.1 EUR
612-4323 612-4324 612-4175 612-4174 612-4173 612-4172 612-4171 612-4170 BRNDDAKKS35148 BRND935148 BRND935154 BRND935162 BRND935164 BRND935128 BRND935138
Cilindri graduati
Cilindri Measuring Cylinders
In PMP, trasparente, forma alta, classe A, con certificazione di conformità.
  • Calibrati per contenere (TC, In)
  • Con scala stampata blu
  • Autoclavabili a 121 °C senza variazione dei limiti di errore
  • Pulizia raccomandata a una temperatura inferiore a 60 °C per l'integrità delle graduazioni
DIN 12 681 / ISO 6706
Certificazioni: DIN 12 681 / ISO 6706
Informazioni per l'ordine: Forniti con certificato di lotto. Su richiesta è possibile acere anche certificati individuali, certificati USP e certificati di calibrazione DAkkS.