Stampa…
Cilindri graduati, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
3662-0010 3662-0025 3662-0050 3662-0100 3662-0250 3662-0500 3662-1000 3662-2000 3662-4000
612-4020EA 19.9 EUR
612-4020 612-4021 612-4022 612-4023 612-4024 612-4025 612-4026 612-4027 612-4028
Cilindri graduati, Nalgene®
Cilindri Cilindri di misurazione
In PPCO trasparente, forma alta, autoclavabili, classe B.
  • Ampia base esagonale blu per una stabilità ottimale
  • Beccuccio largo, graduazioni blu in rilievo
  • Sterilizzabili chimicamente: a differenza della sterilizzazione in autoclave, la sterilizzazione chimica non influisce sull'accuratezza della misura
ISO 6706, CFR21
Certificazioni: A norma ISO 6706, CFR 21