Stampa…
Cilindri graduati, Schellbach
Fornitore: HIRSCHMANN
2220154 2220160 2220170 2220175 2220180 2220186 2220190 2220193 2220194
612-3046EA 16.9 EUR
612-3046 612-3047 612-3048 612-3049 612-3050 612-3051 612-3052 612-3053 612-3054
Cilindri graduati, Schellbach
Cilindri Measuring Cylinders
In vetro DURAN®, forma alta, classe A.
  • Calibrazione per contenere (ln), certificato di conformità (marcatura DE-M)
  • con identificazione datata del lotto disponibile tramite sito Web (www.hirschmannlab.de)
  • Base di vetro esagonale, con beccuccio
  • Graduazioni blu con anelli di taratura in corrispondenza dei valori principali
DIN EN ISO 4788
Certificazioni: DIN EN ISO 4788