Stampa…
Cilindri graduati, BLAUBRAND®
Fornitore: Brand
32162 32164 32105 32120 32128 32138 32148 32154 32108
612-5022EA 80.6 EUR
612-5022 612-4118 612-5015 612-5017 612-5018 612-5019 612-5020 612-5021 612-5016
Cilindri graduati, BLAUBRAND®
Cilindri Measuring Cylinders
Boro 3.3, forma alta, classe A, certificazione di conformità.
  • Calibrati a contenere (TC, ln)
  • Con base di vetro esagonale e beccuccio
  • Graduazioni blu con anelli in corrispondenza dei punti principali
DIN EN ISO 4788
Certificazioni: DIN EN ISO 4788.
Informazioni per l'ordine: Forniti con certificato di lotto. Su richiesta è possibile acere anche certificati individuali, certificati USP e certificati di calibrazione DAkkS.