Stampa…
Cilindri graduati
Fornitore: HIRSCHMANN
2240194 2240154 2240160 2240170 2240175 2240180 2240186 2240190 2240193
612-3072EA 133 EUR
612-3072 612-1517 612-1518 612-1519 612-1520 612-1521 612-1522 612-1523 612-1524
Cilindri graduati
Cilindri Cilindri di misurazione
In vetro DURAN®, forma alta, classe A.
  • Calibrazione per contenere (ln), certificato di conformità (marcatura DE-M) con identificazione datata del lotto tramite sito Web: Internet: (www.hirschmannlab.de)
  • Base di vetro esagonale, con beccuccio
  • Graduazioni blu con anelli di taratura in corrispondenza dei valori principali
DIN EN ISO 4788