Stampa…
Cilindri graduati, forma bassa
Fornitore: VITLAB
640941 641941 642941 643941 645941 64491 64291 644941 64591 64391 64091 64191
612-2400EA 3.3 EUR
612-2400 612-2414 612-2416 612-2418 612-2423 612-2419 612-2415 612-2420 612-2422 612-2417 612-3748 612-3749
Cilindri graduati, forma bassa
Cilindri Cilindri di misurazione
In SAN o PP semitrasparente, classe B.
  • Beccuccio, base rotonda e scala in rilievo
  • I modelli in SAN non sono autoclavabili
  • I modelli in PP sono autoclavabili