Stampa…
Cilindri graduati
Fornitore: HIRSCHMANN
2260160 2260170 2260175 2260180 2260186 2260190 2260193
612-3073EA 8.4 EUR
612-3073 612-3074 612-3075 612-3076 612-3077 612-3078 612-3079
Cilindri graduati
Cilindri Cilindri di misurazione
In vetro DURAN®, forma alta, classe B.
  • Calibrati a contenere (ln)
  • Base rimovibile in HDPE e flangia protettiva con beccuccio
  • Graduazioni blu
DIN EN ISO 4788
Certificazioni: DIN EN ISO 4788