Stampa…
Cilindri graduati
Fornitore: HIRSCHMANN
2200154 2200160 2200170 2200175 2200180 2200186 2200190 2200193 2200194 2200197
612-3027EA 12 EUR
612-3027 612-3028 612-3029 612-3030 612-3031 612-3032 612-3033 612-3034 612-3035 612-3036
Cilindri graduati
Cilindri Cilindri di misurazione
DURAN®, borosilicate glass, tall form, class B.
  • Calibrati a contenere (ln)
  • Con base di vetro esagonale e beccuccio
  • Tacche di graduazioni ambrate
* In aggiunta alla norma DIN.
Certificazioni: DIN EN ISO 4788