Stampa…
Cilindri graduati, SILBERBRAND ETERNA
Fornitore: Brand
33962 33908 33920 33928 33938 33948 33954
612-5044EA 113 EUR
612-5044 612-5038 612-5039 612-5040 612-5041 612-5042 612-5043
Cilindri graduati, SILBERBRAND ETERNA
Cilindri Cilindri di misurazione
Boro 3.3, classe B.
  • Calibrati a contenere (TC, ln)
  • Base di vetro esagonale, tappo in PP (eccetto per i modelli Cod. 612-5043 e Cod. 612-5044 con tappo ottagonale in PE)
  • Graduazioni ad anelli ambrate ETERNA sui punti principali
* Altezza senza tappo.
Certificazioni: DIN EN ISO 4788