Stampa…
Cilindri graduati, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
3663-0010 3663-0025 3663-0050 3663-0100 3663-0250 3663-0500 3663-1000 3663-2000 3663-4000
612-4010EA 19.7 EUR
612-4010 612-4011 612-4012 612-4013 612-4014 612-4015 612-4016 612-4017 612-4018
Cilindri graduati, Nalgene®
Cilindri Cilindri di misurazione
PMP trasparente chiaro, forma alta, autoclavabile, classe B.
  • Calibrato (In) e (Ex) a 20 °C, senza menisco che può essere causa di letture errate
  • La base esagonale in PP blu conferisce stabilità; scala graduata in rilievo, con beccuccio ampio
  • Autoclavabili ma l'accuratezza può essere alterata
ASTM Class B E1272 and ISO 6706
Certificazioni: Classe ASTM B, E1272 e ISO 6706
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable Produzione a basso impatto
Certificazione ambientale IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)