Stampa…
VWR®, Cilindri graduati, forma alta, Classe B, PP
Fornitore: VWR Collection
612-4401EA 90.8 EUR
612-4401 612-4402 612-4403 612-4404 612-4405 612-4406 612-4407
VWR®, Cilindri graduati, forma alta, Classe B, PP
Cilindri Cilindri di misurazione
PP, traslucido, forma alta, classe B.
  • Graduazioni anulari, sovrastampate in blu
  • Ampia base esagonale per una migliore stabilità
  • Labbro antigoccia
  • Autoclavabile a 121 °C per 20 minuti
Pareti idrorepellenti. La quantità di liquido misurato è uguale alla quantità dispensata.
DIN 12681, ISO 6706
Certificazioni: DIN 12681, ISO 6706