Stampa…
Filtri antiparticolato a disco serie 2000 per maschere, serie 6000/7000/7500
Fornitore: 3M
2125 2128 2135 2138 2128UK
111-0069EA 184 EUR
111-0069 111-0070 111-0055 111-0056 111-2181
Filtri antiparticolato a disco serie 2000 per maschere, serie 6000/7000/7500
Respiratori Maschere riutilizzabili Filtri per maschere
Questi filtri per maschere sono leggeri, comodi e garantiscono una protezione affidabile dal particolato. Per l'uso con le maschere 3M™ serie 6000 è richiesto un adattatore 3M™ 502.
  • Bassa resistenza respiratoria
  • Offrono un ampio campo visivo
  • Il sistema di attacco a baionetta assicura un bloccaggio preciso e sicuro
EN 143
Certificazioni: EN 143