Stampa…
Maschere a pieno facciale, 6000, 3M
Fornitore: 3M
6700S 6800M 6900L
113-0244EA 304 EUR
113-0244 111-0206 111-0207
Maschere a pieno facciale, 6000, 3M
Respiratori Maschere riutilizzabili Maschere integrali
Respiratori a pieno facciale, leggeri per la massima comodità. In materiale morbido e ipoallergenico e valvola di espirazione centrale.
  • Utilizza filtri a baionetta serie 6000/2000
  • Lenti ampie, rivestite con rivestimento anti graffi, forniscono visibilità eccellente e ampia visuale
  • La valvola di esalazione Cool Flow® è studiata per semplificare la respirazione e aiutare a ridurre il calore e l’umidità sul viso
  • Respiratore a bassa manutenzione: Può essere disassemblato, pulito e riutilizzato molte volte
  • Non sono necessari pezzi di ricambio eccetto filtri e cartucce
Weight: 400 g
EN 136
Weight: 400 g
Certificazioni: EN 136
Informazioni per l'ordine: Supplied without filters, which are sold separately.