Stampa…
Semimaschera, serie 7700
Fornitore: Honeywell Safety
N65770033 N65770032 N65770031
111-0289EA 47.6 EUR
111-0289 111-0290 111-0291
Semimaschera, serie 7700
Respiratori Maschere riutilizzabili Semimaschere
Semimaschere in morbido silicone ipoallergenico. Le cartucce e i filtri intercambiabili forniscono una protezione di purificazione dell'aria per una varietà di applicazioni. Il collegamento diretto tra cartuccia e maschera facciale elimina la necessità di guarnizioni e portacartucce.
  • Il silicone morbido conferisce a questi respiratori indossabilità e comfort
  • Aderiscono perfettamente mentre il sistema di sospensioni a supporto allevia i punti di pressione
  • Possono essere indossati con schermi di sicurezza in vetro e occhiali
Certificazioni: Approvazione NIOSH per la resistenza a urto e penetrazione quando utilizzati con cartucce e/o filtri North Safety.
Informazioni per l'ordine: Le cartucce e i filtri devono essere ordinati separatamente