Stampa…
Semimaschere, Valuair
Fornitore: Honeywell Safety
1001575 1001573 1001574 1001576
111-3525EA 57 EUR
111-3525 111-3520 111-3524 111-1348
Semimaschere, Valuair
Respiratori Maschere riutilizzabili Semimaschere
Riutilizzabile.
Tipo 'Economy': Semimaschere senza silicone, con una finitura che combina comfort ed eccezionale impermeabilità per la protezione del viso.
Tipo 'Premier': Schermo facciale in silicone aderente con buone caratteristiche di flessibilità, comfort e resistenza.
Foro di evacuazione della traspirazione per prevenire irritazioni cutanee
Meccanismo di fissaggio semplificato.
  • Sistema a doppio filtro laterale per una migliore visibilità
  • Fissaggio facile e sicuro con il meccanismo a scatto
Attacco filtro: baionetta
Economy: 109 g; Premier: 140 g
Attacco filtro: baionetta
Peso: 109 g (taglia M)
Certificazioni: EN 140
Informazioni per l'ordine: Valuair half masks are designed for use with the Sperian range of filter cartridges (111-3540, 111-3528, 111-3529, 111-3530, 111-0247).