Stampa…
VWR®, Accessori per supporti ad altezza regolabile da laboratorio
Fornitore: VWR Collection
245-0014EA 286 EUR
245-0014 245-0015 245-0016 245-0017 245-0018 245-0019 245-0020 245-0021
VWR®, Accessori per supporti ad altezza regolabile da laboratorio
Martinetti da laboratorio
Piani supplementari: Alluminio, anodizzato grigio/nero. Per l'ampliamento delle superfici di appoggio.
Piastre per stativo: Alluminio, anodizzato grigio/nero. Per il fissaggio a stativi.
Aste per stativo: Alluminio, anodizzato giallo. Utilizzabili esclusivamente in combinazione con l'utilizzo di due piani supplementari 245-0017, Lunghezza 650 mm, diametro 12 mm.
Fissaggio stativo: Alluminio anodizzato. Per il fissaggio di supporti per laboratorio ad aste per stativo ecc.
Aluminium, anodised yellow. Can only be used in conjunction with the two extension panels 245-0017, 650 mmMore Product Information