Stampa…
Etichette rotonde
Fornitore: PRECISION DYNAMICS TIMEM
C-1FA C-2A C-2FA C-3FA C-5A C-7A C-13A C-20A
817-0378EA 31.6 EUR
817-0378 817-1647 817-0379 817-0380 817-1648 817-1649 817-1652 817-1653
Etichette rotonde
Etichette
Etichette autoadesive. Ideali per identificare tutti i campioni e i documenti. Ben visibili e fluorescenti. Possibilità di scrittura con qualsiasi marcatore.
  • Resistente nei confronti di olio, acqua e acidi
  • Termoresistente da −45 a +121 °C
  • Rimozione senza residui
Diametro: 19 mm