Stampa…
Contenitori, a collo largo, con tappi a vite
Fornitore: CURTEC
6950-91-046 6942-91-971 6943-91-971 6947-91-046 6945-61-046 6994-91-046
216-4232EA 103 EUR
216-4232 216-4227 216-4228 216-4229 CURT6945-61-046 216-2054
Contenitori, a collo largo, con tappi a vite
Botti, fusti, tamburi
Contenitori in HDPE bianco con tappi a vite rossi o HDPE marrone con tappi a vite beige e guarnizione di tenuta EPDM.
  • A tenuta d'acqua e aria
  • Contenitori ad apertura completa
  • 100% plastica, privi di metalli pesanti
Contenitori a collo largo impilabili con coperchio con sigillo antimanomissione e punto di rottura predeterminato. Realizzati in materiale per alimenti, con omologazione UN per sostanze pastose e solidi.
CurTec introduce un indicatore di materiale. L' indicatore di materiale è un indicatore configurabile che mostra i materiali usati. Ogni lettera corrisponde ad uno specifico materiale. Queste lettere con i rispettivi materiali sono descritti nel certificato UN. L'indicatore di materiale sarà posto sul fondo del contenitore.